Läs mer
RI-2, MedChemExpress
Beskrivning
RI-2 is a reversible RAD51 inhibitor, with an IC50 of 44.17 μM, and specifically inhibits homologous recombination repair in human cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RI-2 |
| CAS | 1417162-36-7 |
| Färg | Orange |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H18Cl2N2O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 130 mg/mL (300.04 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(C1=CC=C(OC)C=C1)=C2N3CCOCC3)N(C4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4)C2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.28 |
| Formel vikt | 433.28 |
| Visa mer |