Läs mer
Kartell™ RIA engångsrör
Kapacitet (metrisk):
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Disponibel
- Runt bottenrör
- Ingen fälg
- För laboratoriebruk
- Kan användas i centrifug
- RCF xg: 1300
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE IVD |
| Färg | Klart |
| Designtyp | Rund Botten |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Längd (metrisk) | 70 mm |
| Material | Polystyren |
| För användning med | Laboratorieanvändning, kan användas i centrifug |
| Diameter (metrisk) | 11 mm |