Läs mer
Kartell SpA RIA-provrörstoppare
Produktkod. 10634052
Change view
Stängningsstorlek:
11 till 13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20000
Produktkod. Stängningsstorlek unitSize
10634052 11 till 13 mm Paket med 20000
1 options
Produktkod. 10634052 Leverantör Kartell SpA Leverantörsnummer 8831800
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Propp för engångsprovrör
Tryckkapslar, gjorda i HDPE, vita, lämpliga för användning med cylindriska provrör för RIA. Lock med fräst kant för att möjliggöra enkel öppning och stängning.
Specifikationer
Stängningsstorlek 11 till 13 mm
Produkttyp Plugglock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material HDPE
Färg Vitt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) RIA-provrör
Disponibel För engångsbruk
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet