Läs mer
Notrax Rib 'n' Roll™ ESD-matta med 3 mm Fin Ribbyta
Produktkod. 17712258
Change view
Mått (L x B):
150 x 120 cm
Produktkod. Mått (L x B)
17712258 150 x 120 cm
1 options
Produktkod. 17712258 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 754S0045BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    993.30 SEK
    801.98 SEK / Paket med 1
    Save 191.32 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
ESD-arbetsyta som avleder statisk elektricitet från ledande föremål placerade på den. Skyddar känsliga komponenter säkert från skadliga statiska stötar.
  • ESD-arbetsyta som avleder statisk elektricitet från ledande föremål placerade på den
  • Skyddar känsliga komponenter säkert från skadliga statiska stötar
  • Slät toppyta som är nötningsbeständig och lätt att torka av med rekommenderad art
  • 057 Mattrengöring
  • Specialiserade sortiment av ESD-tillbehör för att säkerställa en statisk fri arbetsplats och skydda anställda och känslig elektrisk utrustning
  • Använd dessa tillbehör för att ansluta bordsarbetsytan, anställda och ledande material till en gemensam jordpunkt
  • Detta skapar en balans mellan alla föremål och personal för att säkerställa att statisk elektricitet kommer att flöda till marken på ett kontrollerat sätt
  • För användning i ESD-arbetszoner för att skydda elektrostatiska känsliga komponenter
Specifikationer
Mått (L x B) 150 x 120 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 59 tum.
Längd (metrisk) 150 cm
Material ESD naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 120 cm