Läs mer
Ribavirin-13C5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ribavirin 13C5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1/i1+1,3+1,4+1,5+1,8+1 |
| Formel vikt | 249.0975 |
| Procent renhet | >95% |