missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ribavirin 2,3,5-Tri-O-acetyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ribavirin 2,3,5-Tri-O-acetyl |
| CAS | 40372-03-0 |
| Molekylformel | C14 H18 N4 O8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-(2,3,5-Tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Tri-O-acetylribavirin, 1-(2,3,5-Tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O8/c1-6(19)23-4-9-10(24-7(2)20)11(25-8(3)21)14(26-9)18-5-16-13(17-18)12(15)22/h5,9-11,14H,4H2,1-3H3,(H2,15,22)/t9-,10-,11-,14-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc(n2)C(=O)N |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(3-carbamoyl-1,2,4-triazol-1-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.315 |
| Formel vikt | 370.112 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?