Läs mer
Ribavirin, 98 %
Produktkod. 15599513 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15599513 1 g 1g
15509523 5 g 5g
15519523 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15599513 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460480010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Ribavirin, CAS# 36791-04-5, är ett antiviralt medel och en guanosinanalog, som stoppar viral RNA-syntes och mRNA-kapsling. | CAS: 36791-04-5 | C8H12N4O5 | 244,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Ribavirin är en bredspektrum antiviral nukleosidanalog
  • Det hämmar viral genomsyntes
Användningsområden
  • Ribavirin är en antiviral förening
  • Dess metabolit, ribavirin 5'-fosfat, hämmar inosinmonofosfatdehydrogenas (IMP), som är involverat i GTP-biosyntesen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36791-04-5
Molekylformel C8H12N4O5
Molekylvikt (g/mol) 244.2
InChI-nyckel IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Synonym ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
PubChem CID 37542
ChEBI CHEBI:63580
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-karboxamid
LEDER C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ribavirin
Tändningsrester 0,25% max.
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 142 mg/ml @25 °C.
Formel vikt 244.2
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ribavirin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.