Läs mer
Ribavirin Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O6/c12-1-3-4(13)5(14)7(17-3)11-2-9-6(10-11)8(15)16/h2-5,7,12-14H,1H2,(H,15,16)/t3-,4-,5-,7-/m1/s1 |
| Formel vikt | 245.0648 |