missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ribavirin EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivning
Ribavirin EP Impurity D
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide |
| CAS | 8-5-3641 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C3 H4 N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ribavirin Imp. D (EP), Ribavirin USP Related Compound D, Ribavirin USP RC D, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, Ribavirin Related Compound D, Ribavirin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N4O/c4-2(8)3-5-1-6-7-3/h1H,(H2,4,8)(H,5,6,7) |
| LEDER | NC(=O)c1nc[nH]n1 |
| IUPAC-namn | 1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?