missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ribavirin EP Impurity D, Mikromol™

Produktkod. 30461043
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461043 4 x 25 mg
30050904 25 mg
17983466 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30461043 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0542.0400254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ribavirin EP Impurity D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide
CAS 8-5-3641
Analyt- eller komponentnamn 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C3 H4 N4 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ribavirin Imp. D (EP), Ribavirin USP Related Compound D, Ribavirin USP RC D, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, Ribavirin Related Compound D, Ribavirin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C3H4N4O/c4-2(8)3-5-1-6-7-3/h1H,(H2,4,8)(H,5,6,7)
Lösningstyp Neat
LEDER NC(=O)c1nc[nH]n1
IUPAC-namn 1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 112.09
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 112.0385 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.