Läs mer
Ribavirin, LoGiCal
Produktkod. 30463294
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463294 10 mg
1 options
Produktkod. 30463294 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0542.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ribavirin
CAS 36791-04-5
Analyt- eller komponentnamn Ribavirin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H12 N4 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ribavirin, Copegus, ICN 1229, NSC 163039, Ravanex, Rebetol, Ribamide, Ribamidil, Ribavarin, Tribavirin, Vilona, Viramid, Virazole, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-beta-D-ribofuranosyl- (9CI), 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-carboxyamide, 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-karboxamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 244.2
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 244,0808 g/mol