Läs mer
Ribavirin, Mikromol™
Produktkod. 18071780
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18071780 250 mg
1 options
Produktkod. 18071780 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0542.00
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ribavirin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ribavirin
CAS 36791-04-5
Analyt- eller komponentnamn Ribavirin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H12 N4 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ribavirin, Copegus, ICN 1229, NSC 163039, Ravanex, Rebetol, Ribamide, Ribamidil, Ribavarin, Tribavirin, Vilona, Viramid, Virazole, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-beta-D-ribofuranosyl- (9CI), 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-carboxyamide, 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
LEDER NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 244.2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 244,0808 g/mol