Läs mer
Ribavirin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442701 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442701 10 mg 10mg
11452701 50 mg 50mg
11462701 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442701 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219606610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 SEK
    899.69 SEK / 10mg
    Save 45.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Aktiv mot många DNA- och RNA-virus. Ribavirin, MP Biomedicals är en antiviral förening som är aktiv mot RSV , HIV, HCV och andra smittämnen. Det är ett nukleosid-antimetabolitläkemedel som interfererar med duplicering av viralt genetiskt material
Ribavirin används som ett antiviralt medel mot en mängd olika humana virusinfektioner, i synnerhet kronisk hepatit C, HIV och adenovirus. Det hämmar biosyntesen av purin (GTP-pooler) och är en föregångare till di- och trifosfater som hämmar virala RNA-beroende RNA-polymeraser. Dess metabolit, ribavirin 5' -fosfat, är en hämmare av inosinmonofosfat (IMP) dehydrogenas, men många andra verkningsmekanismer stöds också med experimentella bevis. Det är också en analog av imidazolnukleotidmellanprodukterna vid purinnukleotidbiosyntes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36791-04-5
Molekylformel C8H12N4O5
Molekylvikt (g/mol) 244.207
InChI-nyckel IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Synonym ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
PubChem CID 37542
ChEBI CHEBI:63580
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-karboxamid
LEDER C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Specifikationer
Smältpunkt 173°C (literature)
Förlust vid torkning 0.04% (Lit.)
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation Soluble in water (20mg/mL, clear, colorless solution).
Formel vikt 244.2g/mol
Procent renhet >99%
Fysisk form Pulver