Läs mer
Ribavirin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11462701 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462701 250 mg 250mg
11442701 10 mg 10mg
11452701 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462701 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219606683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12340.00 SEK
    11754.42 SEK / 250mg
    Save 585.58 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Aktiv mot många DNA- och RNA-virus. Ribavirin, MP Biomedicals är en antiviral förening som är aktiv mot RSV , HIV, HCV och andra smittämnen. Det är ett nukleosid-antimetabolitläkemedel som interfererar med duplicering av viralt genetiskt material
Ribavirin används som ett antiviralt medel mot en mängd olika humana virusinfektioner, i synnerhet kronisk hepatit C, HIV och adenovirus. Det hämmar biosyntesen av purin (GTP-pooler) och är en föregångare till di- och trifosfater som hämmar virala RNA-beroende RNA-polymeraser. Dess metabolit, ribavirin 5' -fosfat, är en hämmare av inosinmonofosfat (IMP) dehydrogenas, men många andra verkningsmekanismer stöds också med experimentella bevis. Det är också en analog av imidazolnukleotidmellanprodukterna vid purinnukleotidbiosyntes.
Kemiska identifierare
CAS 36791-04-5
Molekylformel C8H12N4O5
Molekylvikt (g/mol) 244.207
InChI-nyckel IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Synonym ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
PubChem CID 37542
ChEBI CHEBI:63580
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-karboxamid
LEDER C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Especificaciones
Smältpunkt 173 °C (litteratur)
Förlust vid torkning 0,04 % (bokstavligen)
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslig i vatten (20 mg/ml, klar, färglös lösning).
Formel vikt 244,2 g/mol
Procent renhet >99%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ribavirin
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Indicaciones de peligro
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Consejos de prudencia
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ribavirin
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.