Läs mer
Tocris Bioscience™ Ribavirin
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001509
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30001509 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001509 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4501/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.00 SEK
    1746.15 SEK / 10mg
    Save 103.85 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Serine protease inhibitor; inhibits tryptase
Antiviral guanosine ribonucleoside analog; misincorporated into mRNA by viral-dependent RNA polymerases. Binds to and redistributes mammalian eIF4E from the nucleus to the cytoplasm (Ki ∽ 0.3 μM for the active metabolite, ribavirin triphosphate). Also inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) inhibitor. Represses colony formation of primary AML-M5 progenitor cells (IC50 ∽ 1 μM); reduces disease severity in acute myeloid leukemia (AML). Inhibits cytopathic effect of SARS-CoV in Vero cells in vitro. Orally available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Protein-synthesizing GTPase Compounds
CAS 36791-04-5
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C8H12N4O5
Formel vikt 244.2
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 244.207