Läs mer
Ribavirin, TRC
Produktkod. 30135467
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135467 100 mg
18063620 50 mg
18022820 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135467 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR414475100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36791-04-5
Molekylformel C8 H12 N4 O5
Molekylvikt (g/mol) 244.2
Synonym Ribavirin, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-β-D-ribofuranosyl- (9CI), 1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-carboxyamide, 1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Copegus, ICN 1229, NSC 163039, Ravanex, Rebetol, Ribamide, Ribamidil, Ribavarin, Tribavirin, Vilona, Viramid, Virazole
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-karboxamid
LEDER NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ribavirin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
Formel vikt 244.0808
Procent renhet >95%