Läs mer
Kartell™ Ribbade botten PVC-fotobrickor
Mått (L x B x H):
Inredning: 250 x 200 x 60 mm; Exteriör: 302 x 250 x 60 mm
Inredning: 320 x 260 x 70 mm; Exteriör: 385 x 325 x 75 mm
Inredning: 350 x 300 x 80 mm; Exteriör: 420 x 375 x 85 mm
Inredning: 430 x 330 x 90 mm; Exteriör: 505 x 405 x 95 mm
Inredning: 520 x 420 x 90 mm; Exteriör: 600 x 495 x 100 mm
Inredning: 540 x 420 x 180 mm; Exteriör: 635 x 515 x 190 mm
Inredning: 675 x 530 x 100 mm; Exteriör: 765 x 620 x 110 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 4
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Lutande sidor tillåter stapling. Kartell™ Ribbade botten PVC-fotobrickor har en räfflad bas för fotografiska ändamål.
- Tillverkad av PVC för styrka och kemikaliebeständighet
- Rekommenderad temperatur max: 65°°C; PVC kan användas vid 75 °C under korta perioder
- Lutande sidor gör att disken kan staplas
- Finns i många olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | Inredning: 320 x 260 x 70 mm; Exteriör: 385 x 325 x 75 mm |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 70 mm (interiör), 75 mm (exteriör) |
| Längd (metrisk) | 320 mm (interiör), 385 mm (exteriör) |
| Material | Polypropen, PVC |
| Typ | Fotografisk bricka |
| Bredd (metrisk) | 260 mm (interiör), 325 mm (exteriör) |
| Antal per förpackning | 1 Styck |
| Form | Rektangulär |