Läs mer
Neville and More™ Ribbade sabotagekapslar för alfaglasflaskor
Produktkod. 15534580 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Vitt
Vitt, Yellow
Kvantitet:
100/Cs.
3000/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 3000
Produktkod. 15534580
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälper till att innehålla vätskor i testuber eller flaskor.
  • Ribbstickad stängning
  • Halsmaterial: Snittsäkert glas
  • Lämplig för att innehålla vätskor för olika flaskor, burkar, laboratorieförbrukningsvaror
  • Tamper evident band
  • Ej reaktiv
  • Material: Polypropen
Specifikationer
Färg Vitt, Yellow
Diameter (metrisk) Innerhals 2.8 cm
För användning med (applikation) Innehåller vätska
Material Polypropen
Kvantitet 3000/Cs.
Trådstorlek (metrisk) 28 mm
Form Rund
Produkttyp Tamper-evident Ribbed Cap
För användning med (utrustning) Alpha glasflaska