Läs mer
Brady™ Thermal Transfer Printer Band
Produktkod. 10401125 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
70 m x 65 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10401125 70 m x 65 mm Varje
1 options
Produktkod. 10401125 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 804777
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Med hög kemisk resistens vid höga temperaturer
  • Utmärkt lösningsmedelsbeständighet
  • Bandbläcksidan utåt
Specifikationer
Diameter (metrisk) 12,7 mm ID
Mått (L x B) 70 m x 65 mm
Beskrivning Svart 6400 Series Thermal Transfer Printer Band
Utskrivbara sidor Bläcksidan utåt
Alternativt artikelnummer R6400-65X70/O