Läs mer
Ribitol, MedChemExpress
Produktkod. 16411526
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16411526 500 mg
1 options
Produktkod. 16411526 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100582
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Ribitol is a crystalline pentose alcohol formed by the reduction of ribose. Enhancing the flux of D-glucose to the pentose phosphate pathway in Saccharomyces cerevisiae for the production of D-ribose and ribitol.
Ribitol is a crystalline pentose alcohol formed by the reduction of ribose. Enhancing the flux of D-glucose to the pentose phosphate pathway in Saccharomyces cerevisiae for the production of D-ribose and ribitol.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ribitol
Fysisk form Powder
CAS 488-81-3
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H12O5
Synonym Adonitol Adonite
Löslighetsinformation H2O : 33.33 mg/mL (219.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.1 mg/mL (7.23 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.15
Procent renhet 95.0%