Läs mer
Ribociclib, MedChemExpress
Beskrivning
Ribociclib (LEE01) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ribociclib |
| CAS | 1211441-98-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H30N8O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | LEE011 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (46.03 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N(C)C)C(N1C2CCCC2)=CC(C1=N3)=CN=C3NC(N=C4)=CC=C4N5CCNCC5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.54 |
| Visa mer |