Läs mer
Ribociclib succinate hydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Ribociclib succinate hydrate (LEE011 succinate hydrate) is a highly specific CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 10 nM and 39 nM, respectively, and is over 1,000-fold less potent against the cyclin B/CDK1 complex.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ribociclib succinate hydrate |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1374639-79-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H30N8O.C4H6O4.xH2O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | LEE011 succinate hydrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (175.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4 mg/mL (7.01 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |