missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Ribociclib

Beskrivning
Ribociclib is a dual cdk4/cdk6 inhibitor. Induces G1 phase cell cycle arrest and senescence in neuroblastoma cell lines (IC50 = 306 nM). Delays tumor growth in vivo. Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide |
| CAS | 1211441-98-3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C23H30N8O |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?