Läs mer
Ribocil-C, MedChemExpress
Produktkod. 16487778
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487778 10 mg -
16437626 100 mg -
16430248 5 mg -
16403747 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16487778 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19488A
MedChemExpress Ribocil-C is a highly selective inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.
Ribocil-C is a highly selective inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ribocil-C
CAS 1825355-56-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H21N7OS
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 110 mg/mL (262.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C=C(C2=CC=CS2)NC([C@H]3CCCN(CC4=CN(C5=NC=CC=N5)C=N4)C3)=N1
Molekylvikt (g/mol) 419.5
Formel vikt 419.5
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation