Läs mer
Ribocil-C (R enantiomer), MedChemExpress
Beskrivning
Ribocil-C R enantiomer is the R enantiomer of Ribocil-C. Ribocil-C is a highly selective inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ribocil-C (R enantiomer) |
| CAS | 2177266-81-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H21N7OS |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6.7 mg/mL (15.97 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C1N=C([C@H](CCC2)CN2CC3=CN(C4=NC=CC=N4)C=N3)NC(C5=CC=CS5)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 419.5 |
| Formel vikt | 419.5 |
| Visa mer |