Läs mer
Ribocil, MedChemExpress
Beskrivning
Ribocil is a highly selective chemical modulator of bacterial riboflavin riboswitches.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ribocil |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1381289-58-2 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H22N6OS |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 15.71 mg/mL (41.07 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C1(C=C(NC(=N1)C1CN(CC2C=NC(NC)=NC=2)CCC1)C1=CC=CS1)=O |
| Visa mer |