Läs mer
Riboflavin 5'-(dihydrogenfosfat) mononatriumsaltdihydrat (~70%), TRC
Produktkod. 30412021
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30412021 100 mg
1 options
Produktkod. 30412021 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR414990100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Riboflavin-5'-phosphate
CAS 6184-17-4
Molekylformel C17 H20 N4 O9 P . Na . 2 H2 O
Kvantitet 100 mg
Synonym Riboflavin sodium phosphate dihydrate, Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate)','sodium salt','hydrate (1:1:2), Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate)','monosodium salt','dihydrate (9CI), Riboflavine 5'-(dihydrogen phosphate)','monosodium salt','dihydrate (8CI), Benzo[g]pteridine','riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate) deriv., Alloxazine mononucleotide sodium salt dihydrate, Coflavinase dihydrate, Cytoflav dihydrate, Flavin mononucleotide sodium salt dihydrate, Riboflavin 5'-phosphate monosodium salt dihydrate, Riboflavin 5'-phosphate sodium dihydrate, Vitamin B2 phosphate (sodium salt) dihydrate
InChI formel InChI=1S/C17H21N4O9P.Na.2H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t11-,12+,14-;;;/m0.../s1
LEDER O.O.[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(=O)(O)[O-])c2cc1C
IUPAC-namn natrium; [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimetyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] vätefosfat; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 514.36
Formel vikt 514.1077