Läs mer
Riboflavin-5'-fosfatnatriumsaltdihydrat, 73,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15488519
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488519 10 g 10g
15498519 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488519 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66949.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6184-17-4 | C17H24N4NaO11P | 514.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6184-17-4
Molekylformel C17H24N4NaO11P
Molekylvikt (g/mol) 514.36
MDL-nummer MFCD00150993
InChI-nyckel LQVGUKOCMOKKJU-FTNKLFHDNA-M
Synonym riboflavin 5'-monophosphate sodium salt dihydrate
PubChem CID 131856174
IUPAC-namn [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimetyl-2,4-dioxobenso[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxipentyl]divätefosfat;natrium;dihydrat
LEDER O.O.[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Smältpunkt >300°C
Färg Gul till orange
Kvantitet 10 g
Beilstein 4106529
Merck Index 14,8201
Löslighetsinformation Soluble in water at 50mg/mL
Formel vikt 514.36 (478.34 Anhydrous)
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.