Läs mer
Riboflavin-5'-fosfat natriumsaltdihydrat
Beskrivning
Riboflavin 5a-monofosfat (FMN) används som en protesgrupp av oxidoreduktas (en och två elektronöverföring) enzymer såsom NADH-dehydrogenas, kväveoxidsyntas och nitrilotriacetatmonooxygenas. Riboflavin 5a-monofosfat används som ett substrat för att studera specificiteten och kinetiken för FMN-fosfohydrolaser och för att studera molekylär avkänningsbaserad genreglering med riboswitchar. Det är en fotoinitiator för polymerisation för PAGE-geler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Riboflavin 5′ -monofosfat (FMN) används som en protesgrupp av oxidoreduktas (en och två elektronöverföring) enzymer såsom NADH-dehydrogenas, kväveoxidsyntas och nitrilotriacetatmonooxygenas. Riboflavin 5′ -monofosfat används som ett substrat för att studera specificiteten och kinetiken för FMN-fosfohydrolaser och för att studera molekylär avkänningsbaserad genreglering med riboswitchar. Det är en fotoinitiator för polymerisation för PAGE-geler.
Löslighet Lösligt i vatten 50
g/L vid 20 C.°
Anmärkningar
Förvaras i kylskåp. Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 4106529 |
| Merck Index | 14,8201 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten 50 g/L @ 20 °C. |
| Formel vikt | 514,36 (478,34 vattenfattig) |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.