Läs mer
Riboflavin-5-fosfat, natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11406202 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406202 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11406202 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210281605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 SEK
    654.32 SEK / 5g
    Save 32.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
USP grade photoinitiator for polymerization in acid or alkaline buffer systems.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Riboflavin-5-phosphate, sodium salt
CAS 130-40-5
Färg Orange
Molekylformel C17H21N4NaO9P
MDL-nummer MFCD00065362,MFCD00150992
Kvantitet 5 g
InChI-nyckel WXEASYCOEACRIK-UHFFFAOYNA-N
LEDER [Na].CC1=C(C)C=C2N(CC(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
IUPAC-namn [(5-{7,8-dimetyl-2,4-dioxo-2H,3H,4H,10H-benso[g]pteridin-10-yl}-2,3,4-trihydroxipentyl)oxi]fosfonsyranatrium
Molekylvikt (g/mol) 479.34
PubChem CID 131673928
Formel vikt 478.3
Kvalitet Not Available
Fysisk form Pulver