Läs mer
Riboflavin, 97 %, elektroforesgrad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15448069
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448069 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15448069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66632.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Riboflavin
CAS 83-88-5
Smältpunkt 290 °C
Färg Orange-gul
Odör Luktfritt
Molekylformel C17H20N4O6
MDL-nummer MFCD00005022
Kvantitet 25 g
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,8200
Synonym riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
InChI-nyckel AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
LEDER CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
IUPAC-namn 7,8-dimetyl-10-(2,3,4,5-tetrahydroxipentyl)-2H,3H,4H,10H-benso[g]pteridin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 376.37
PubChem CID 71310809
Formel vikt 376.37
Procent renhet 98%
Kvalitet Elektrofores
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.