Läs mer
Riboflavin, 98 %
Produktkod. 11499323
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499323 100 g 100g
11489323 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499323 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11764.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1356.60 SEK
    1059.65 SEK / 100g
    Save 296.95 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376,37 g/mol
Fotoinitiator av polymerisation för PAGE-geler Riboflavin används vid framställning av flavinmononukleotid (FMN) och flavinadenindinukleotid (FAD). Det ger också skydd mot oxidativ skada. Det används också som matfärg och vitamin. Vidare används det som läkemedel, djurfodertillskott och näringstillskott. Utöver detta används det som smakämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i vatten, absolut etanol och dimetylsulfoxid. Olösligt i aceton och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, baser, kalcium och metallsalter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-88-5
Molekylformel C17H20N4O6
Molekylvikt (g/mol) 376.37
MDL-nummer MFCD00005022
InChI-nyckel AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Synonym riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
PubChem CID 71310809
IUPAC-namn 7,8-dimetyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxipentyl]benso[g]pteridin-2,4-dion
LEDER CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Riboflavin
Smältpunkt 290 °C
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 100 g
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,8200
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, absolut etanol och dimetylsulfoxid. Olöslig i aceton och kloroform.
Formel vikt 376.37
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.