Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Riboflavin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10593871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10593871 25 g Glasflaska 25g
10438870 100 g Glasflaska 100g
10135783 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10593871 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 132350250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.32 SEK
    454.65 SEK / 25g
    Save 51.67 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-88-5
Molekylformel C17H20N4O6
Molekylvikt (g/mol) 376.37
MDL-nummer MFCD00005022
InChI-nyckel AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Synonym riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
PubChem CID 71310809
LEDER CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Riboflavin
Abs. 0,31 till 0,33 (A373/A267), 0,36 till 0,39 (A444/A267)
Smältpunkt 290,0 °C
Färg Gul till orange
Förlust vid torkning 1,5 % max (105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 8325
Specifikt rotationsförhållande −125,00 (20,00 °C c=0,5,0,05 M NaOH)
Specifik rotation -125
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,07 g/L (20 °C). Andra lösligheter: mycket lösliga i utspädda alkalier, svagt lösliga i etanol- och nacl-lösningar, olösliga i etrar, kloroform, aceton, bensen och lipidlösningsmedel
Spektrofotometri 97,5 % min. (lambda max. 444 nm) (A (1 %/1 cm) 328, på torkat ämne)
IUPAC-namn 7,8-dimetyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxipentyl]benso[g]pteridin-2,4-dion
Formel vikt 376.36
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.