Läs mer
Riboflavin, for Electrophoresis, Fisher Chemical
Produktkod. 10020350 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10020350 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Produktkod. 10020350 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer R/P300/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 83-88-5
Smältpunkt 290°C
Färg Orange to Yellow
pH 5.5 to 7.2
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C17H20N4O6
MDL-nummer MFCD00005022
Kvantitet 25 g
Synonym riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
InChI-nyckel AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
LEDER CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
IUPAC-namn 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 376.37
PubChem CID 71310809
Formel vikt 376.36g/mol
Fysisk form Solid