Läs mer
Riboflavin (Fine, Orange-Yellow Crystals/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Produktkod. 10796644
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10796644 50 g Glass Bottle 50g
1 options
Produktkod. 10796644 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP16750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376.37 g/mol
Glass Bottle; 50g
Riboflavin is a photoinitiator of acrylamide/bis-acrylamide polymerization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Riboflavin
CAS 83-88-5
Smältpunkt 290°C
Färg Yellow to Orange
pH 5.5 to 7.2
Analysprocentintervall ≥95 %
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C17H20N4O6
MDL-nummer MFCD00005022
Kvantitet 50 g
Merck Index 15, 8325
Synonym riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
InChI-nyckel AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
LEDER CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
IUPAC-namn 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 376.37
PubChem CID 71310809
Formel vikt 374.04
Procent renhet ≥95%
Kvalitet Electrophoresis
Fysisk form Solid