Läs mer
Riboflavin, Mikromol™
Produktkod. 17969524
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17969524 500 mg
1 options
Produktkod. 17969524 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0030.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Riboflavin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin B2 (Riboflavin)
CAS 83-88-5
Analyt- eller komponentnamn Vitamin B2 (Riboflavin)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H20 N4 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Riboflavin, Riboflavine (7CI), Benzo[g]pteridine, riboflavin deriv., (-)-Riboflavin, 1-Deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-D-ribitol, 6,7-Dimethyl-9-D-ribitylisoalloxazine, 6,7-Dimethyl-9-ribitylisoalloxazine, Beflavin, Beflavine, Benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, 7,8-dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-, C.I. 50900, C.I. Food Yellow 15, D-Ribitol, 1-deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-, E 101, E 101 (dye), Flavaxin, Flavin BB, Flaxain, Food Yellow 15, Hyre, Lactobene, Lactoflavin, Lactoflavine, NCI 0033298, NSC 33298, Ribipca, Ribocrisina, Riboderm, Ribosyn, Ribotone, Ribovel, Russupteridine yellow III, San Yellow B, Vitaflavine, Vitamin B2, Vitamin G, Vitasan B2
InChI formel InChI=1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
LEDER Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C
IUPAC-namn 7,8-dimetyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 376.36
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 376,1383 g/mol