Läs mer
Riboflavinfosfat natriumsalt (~70 %), TRC
Produktkod. 17959924
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17959924 100 mg
17907464 1 g
17909564 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17959924 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR415000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130-40-5
Molekylformel C17 H20 N4 O9 P . Na
Molekylvikt (g/mol) 478.33
Synonym Riboflavin sodium phosphate, Riboflavin 5'-(sodium hydrogen phosphate), Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate), sodium salt (1:1), Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate), monosodium salt (9CI), Riboflavine 5'-(dihydrogen phosphate), monosodium salt (6CI,8CI), Riboflavine, 5'-phosphate, sodium salt (7CI), Benzo[g]pteridine, riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate) deriv., AMN, Alloxazine mononucleotide sodium salt, Coflavinase, Cytoflav, Flamotide, Hyryl, Ribo, Riboflavin 5'-phosphate ester monosodium salt, Riboflavin 5'-phosphate sodium, Riboflavin monophosphate monosodium salt, Riboflavin phosphate sodium, Riboflavin-5-phosphoric acid monosodium salt, Riboflavine monosodium 5'-phosphate, Riboflavine phosphate sodium, Riboflavine sodium phosphate, Riboflavine-5-phosphate sodium, Sodium FMN, Sodium riboflavin phosphate, Sodium riboflavin-5'-phosphate
IUPAC-namn natrium; [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimetyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] vätefosfat
LEDER [Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(=O)(O)[O-])c2cc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Riboflavin-5'-Phosphate sodium salt
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
Formel vikt 478.0866