missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Riboflavin Tetrabutyrate, MedChemExpress
Beskrivning
Riboflavin Tetrabutyrate is a lipophilic flavin derivative with antioxidative and lipid peroxide-removing activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Riboflavin Tetrabutyrate |
| CAS | 752-56-7 |
| Färg | Orange |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H44N4O10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (152.27 mM) |
| LEDER | O=C(CCC)O[C@H]([C@H](OC(CCC)=O)[C@H](OC(CCC)=O)COC(CCC)=O)CN1C(C=C(C)C(C)=C2)=C2N=C(C(N3)=O)C1=NC3=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 656.72 |
| Formel vikt | 656.72 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?