Beskrivning
- Vitamin/enzymkofaktor som finns i mjölk, ägg, mältat korn, lever, njure, hjärta, bladgrönsaker
- Används som fotoinitiator för polymerisation av polyakrylamidgeler
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 290 °C (dekomposition) (litteratur) |
| Färg | Orange |
| Förlust vid torkning | ≤1.5% |
| Anteckningar om analysprocent | >98% |
| Kvantitet | 1 kg |
| Beilstein | 97825 |
| Löslighetsinformation | Löslig i 0,1 M natriumhydroxid (50 mg/ml – klar, gulaktig-orange lösning); Endast lätt löslig i vatten. |
| Optisk rotation | (c = 0,5, 0,05 M NaOH) -115° till -135° |
| Fysisk form | Pulver |