missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Riboflavintetrabutyrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Riboflavine Tetrabutyrate |
| CAS | 752-56-7 |
| Molekylformel | C33H44N4O10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Riboflavin Tetrabutyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C33H44N4O10/c1-7-11-25(38)44-18-24(46-27(40)13-9-3)30(47-28(41)14-10-4)23(45-26(39)12-8-2)17-37-22-16-20(6)19(5)15-21(22)34-29-31(37)35-33(43)36-32(29)42/h15-16,23-24,30H,7-14,17-18H2,1-6H3,(H,36,42,43)/t23-,24+,30-/m0/s1 |
| LEDER | CCCC(OCC(OC(CCC)=O)C(OC(CCC)=O)C(OC(CCC)=O)CN1C2=C(N=C3C1=NC(NC3=O)=O)C=C(C(C)=C2)C)=O |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4S)-2,3,4-tri(butanoyloxy)-5-(7,8-dimetyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-yl)pentyl] butanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 656.72 |
| Formel vikt | 656.3057 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?