Läs mer
Thermo Scientific™ RiboLock RNas-hämmare (40 U/μ L)
Produktkod. 10389109 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 500 U
24 x 2 500 U
4 x 2 500 U
Förpackningsstorlek:
2500 enheter
Paket med 24
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10389109 24 x 2 500 U Paket med 24
10859710 2 500 U 2500 enheter
11581505 4 x 2 500 U Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10389109 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EO0384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11690.00 SEK
    9702.65 SEK / Paket med 24
    Save 1987.35 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
RiboLock RNas-inhibitor hämmar specifikt aktiviteten av RNas A, B och C och skyddar RNA under en mängd olika reaktionsförhållanden.
RiboLock RNas-inhibitor hämmar aktiviteten av RNas A, B och C genom att binda dem i ett icke-konkurrerande läge i ett förhållande på 1:1. Den hämmar inte eukaryota RNas T1, T2, U1, U2, CL3 eller prokaryota RNas I och H.
Höjdpunkter
  • Fungerar under flera olika reaktionsförhållanden
  • Skyddar RNA från nedbrytning vid temperaturer upp till 55°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 40 U/μl
Kompatibel buffert Förvaringsbuffert
Kvantitet 24 x 2 500 U
Produkttyp RNas-inhibitor
Produktlinje RiboLock