Läs mer
Thermo Scientific™ RiboLock RNas-hämmare (40 U/μ L)
Produktkod. p-4521364 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 500 U
24 x 2 500 U
4 x 2 500 U
Förpackningsstorlek:
2500 enheter
Paket med 24
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10859710 2 500 U 2500 enheter
11581505 4 x 2 500 U Paket med 4
10389109 24 x 2 500 U Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10859710 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EO0381
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
RiboLock RNas-inhibitor hämmar specifikt aktiviteten av RNas A, B och C och skyddar RNA under en mängd olika reaktionsförhållanden.
RiboLock RNas-inhibitor hämmar aktiviteten av RNas A, B och C genom att binda dem i ett icke-konkurrerande läge i ett förhållande på 1:1. Den hämmar inte eukaryota RNas T1, T2, U1, U2, CL3 eller prokaryota RNas I och H.
  • Hämmar inte eukaryota RNas T1, T2, U1, U2, CL3 eller prokaryota RNas I och H
  • Fungerar under flera olika reaktionsförhållanden
  • Skyddar RNA från nedbrytning vid temperaturer upp till 55°C
Kvalitetskontroll:
  • Frånvaron av ribonukleaser, endo-, exodeoxiribonukleaser och fosfataser och ribonukleaser bekräftade av lämpliga kvalitetstester
  • Funktionstestad i RNA- och cDNA-syntes
Källa:
  • E.coli-celler med en klonad gen som kodar för däggdjursribonukleasinhibitor
Molekylvikt:
  • 49,6 kDa monomer Definition av aktivitetsenhet:
    • En enhet av RiboLock RNas-inhibitor hämmar aktiviteten av 5 ng RNas A med 50 %
    • Inhibitoraktivitet analyseras i följande blandning: 100 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1,2 mM EDTA, 0,1 mg/ml BSA, 100 ng/ml RNas A, 0,1 mg/ml [ 3H]-RNA, 50 mg/ml jäst-RNA 8 mM DTT
  • Förvaringsbuffert:
    • Enzymet tillhandahålls i: 20 mM HEPES-NaOH (pH 7,5), 50 mM NaCl, 8 mM DTT, 0,5 mM ELUGENT-rengöringsmedel och 50 % (v/v) glycerol
  • Inhibition och inaktivering
    • Inhibitorer: vanliga denatureringsmedel (SDS, urea och alla oxiderande reagenser (p-klorkvicksilverbensoat, upplöst syre, joner i deras högre oxidationstillstånd) hämmar kraftigt RiboLock RNas-inhibitor och frisätter det bundna RNas
    • Inaktiveras genom uppvärmning vid 75°C i 10 min. Återstående aktivitet kan detekteras efter uppvärmning till 70 i 10 min.°
Rekommenderas för:
  • Hämning av RNA-nedbrytning i följande: in vitrotranskription (1), cDNA-syntes (2), in vitro överföring (3), isolering av däggdjurscellfraktioner som innehåller mRNA-proteinkomplex
  • RNA-rening och förvaring
  • Separation och identifiering av specifika ribonukleasaktiviteter
  • Studier av tumörsuppression
Anmärkning:
  • DTT som finns i förvaringsbufferten säkerställer stabilitet under långtidsförvaring, men är inte nödvändigt för hämmande aktivitet
  • Rekommenderad koncentration 1u/μl av en reaktionsblandning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 40 U/μl
Kompatibel buffert Förvaringsbuffert
Kvantitet 2 500 U
Produkttyp RNas-inhibitor
Produktlinje RiboLock