Läs mer
Invitrogen™ RiboMinus™ Eukaryot Kit för RNA-Seq
Produktkod. 10063854
Change view
Kvantitet:
8 förberedelser (10μ g ⁄förberedelse)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10063854 8 förberedelser (10μ g ⁄förberedelse) Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10063854 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A1083708
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De RiboMinus™ Eukaryote Kit för RNA-Seq ger verkligt fullständig transkriptomisolering för nästa generations sekvensanalys.
De RiboMinus™ Eukaryote Kit för RNA-Seq tillhandahåller verkligt fullständig transkriptomisolering för nästa generations sekvenseringsanalys genom att erbjuda en metod för selektiv utarmning av upp till 99 % av 5S, 5.8S, 18S och 28S ribosomalt RNA från totalt RNA kontra poly-A eller cap-bindningsmetoder, som endast kan introducera en del av transkriptets bias och selektion.
De RiboMinus™ Eukaryote Kit för RNA-Seq Erbjudanden:
• En enkel men ändå selektiv utarmningsprocedur som använder en sekvensspecifik sond för att fånga rRNA
• Snabbt och effektivt avlägsnande av rRNA-sondkomplex med hjälp av magnetisk pärlteknologi
Tre steg till en rRNA-fri beredning Lämplig för Transcriptome Analys
Avlägsnandet av stort ribosomalt RNA med hjälp av RiboMinus™ kit är en pålitlig och robust procedur i tre steg. Hybridisera RNA-provet till RiboMinus™ Probe i ett vattenbad eller värmeblock, ta sedan bort probe-rRNA-komplex med hjälp av RiboMinus™ magnetiska pärlor som ingår i satsen. Koncentrera det utarmade RNA-preparatet genom etanolfällning eller genom att använda RiboMinus™ Koncentrationsmodul (Kat. nr. K155005).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
Varje kit innehåller:
• 6 ml RiboMinus™ Magnetiska pärlor
• 80μ L RiboMinus™ eukaryot sond (15 pmol/μ L)
• 10 mL hybridiseringsbuffert
• 12 mL DEPC-behandlat (RNasfritt) vatten Förvaras
vid 4 °C.
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Totalt RNA
Slutlig produkttyp Transcriptome RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
För användning med (applikation) Mikroarrayanalys, nästa generations sekvensering, realtidskvantitativ PCR (qPCR), omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), Sekvensering, Northern Blotting, cDNA-bibliotekskonstruktion
Antal reaktioner 8 Förberedelser
Produktlinje RiboMinus
Kvantitet 8 förberedelser (10μ g ⁄förberedelse)
Sekvenseringstyp Transcriptome Sekvensering
Frakt skick Våt is
Startmaterial mängd 2-10μ g Totalt RNA
Mål Transcriptome RNA
Systemtyp RiboMinus
Avkastning 1μ g