Läs mer
Invitrogen™ RiboMinus™ Eukaryote Kit v2
Produktkod. 15880833
Change view
Kvantitet:
12 reaktioner
Förpackningsstorlek:
12 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15880833 12 reaktioner 12 reaktioner
1 options
Produktkod. 15880833 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A15020
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
De RiboMinus™ Eukaryote Kit v2 förbättrar det tidigare systemet (RiboMinus™ Eukaryote Kit for RNA-Seq) genom att ta bort betydligt mer rRNA (både cytoplasmatisk och mitokondriell) från det totala RNA:t.
Funktioner i satsen inkluderar:
• Sömlös integration med RiboMinus ™Concentration Module (tillgänglig separat) för att rena RNA efter utarmning av ribosomalt RNA
• 1,5 timmars arbetsflöde
• Inmatningsområde 1-5μ g
Den RiboMinus™ Eukaryote Kit v2 förbättrar det tidigare systemet (RiboMinus™ Eukaryote Kit för RNA-Seq) genom att ta bort betydligt mer rRNA (både cytoplasmatisk och mitokondriell) från det totala RNA:t. När den används med våra biblioteksbyggsatser för sekvensering, RiboMinus™ Eukaryote Kit v2 ger maximal mappning till referensdatabas med minimal bias, upprätthåller relativa genuttrycksnivåer för ännu mindre RNA-arter. Det resulterande totala RNA:t efter utarmning innehåller minimalt kontaminerande rRNA med reducerad variabilitet.
De RiboMinus Eukaryote Kit v2 är designat för att ta bort rRNA från människa, mus och råtta. De RiboMinus™ Koncentrationsmodul (tillgänglig separat) används för RNA-rening efter rRNA-utarmning. För magnetisk pärlbaserad rening, se RiboMinus™ Eukaryot System v2. De RiboMinus Eukaryote Kit v2 har ett RNA-inmatningsintervall på 1-5μ g. För lägre ingångar (ned till 100 ng), låg ingång RiboMinus™ Eukaryote System v2 rekommenderas.
De RiboMinus™ Eukaryote Kit v2 innehåller tillräckligt med reagens för att utföra 12 ribosomala RNA-utarmningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
• RiboMinus™ Eukaryot sondblandning, 2-20 °
•C RiboMinus™ Magnetiska pärlor, °4 C
• 2 x Hybridiseringsbuffert, rumstemperatur
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Art Människa, Mus, Råtta
Slutlig produkttyp Transcriptome RNA
För användning med (utrustning) Jon PGM™ System, jon Proton™ System, Illumina™ Genomanalysator II (GA II)
Produktlinje RiboMinus
Kvantitet 12 reaktioner
Sekvenseringstyp Transcriptome Sekvensering
Startmaterial mängd 1 - 5μ g totalt RNA
Arbetsflödessteg Provberikning