Läs mer
Invitrogen™ RiboMinus™ Pan-Prokaryote Probe Mix
Produktkod. 17125792
Change view
Kvantitet:
1
Produktkod. Kvantitet
17125792 1
1 options
Produktkod. 17125792 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A46920
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De RiboMinus™ Pan-Prokaryote Probe Mix är en pool av mer än 150 3'-biotinmärkta ssDNA-oligonukleotider som används för att fånga in och eliminera bakteriellt och arkebakteriellt ribosomalt RNA från RNA-prover som förberedelse för NGS transkriptomstudier.
RiboMinus™ Pan-Prokaryote Probe Mix är en komponent i RiboMinus Bakterier 2.0 Transcriptome Isolation Kit och är tillgänglig som en fristående produkt för användning i kombination med andra RiboMinus produkter som riktar sig till andra arter: växt (kat. nr. A1083808) och eukaryot v2 (kat. nr. A15026). Kombinerande RiboMinus Pan-prokaryot probblandning med växt- eller eukaryot probblandning är användbar för metatranskriptomiska studier. Denna sondblandning består av över 150 3’ -biotinmärkta ssDNA-oligonukleotiddesigner. Dessa konstruktioner skapades med användning av mycket konserverade regioner av rRNA över 76 pan-prokaryota arter (se tabell nedan) och testades med flera arter (se kompatibilitetslistan nedan).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring RiboMinus Isoleringssatser ingår RiboMinus Magnetiska pärlor, RiboMinus människa/mus, bakterier eller jästsond och hybridiseringsbuffert. Den valfria RiboMinus Koncentrationsmodulen innehåller centrifugeringspatroner, tvättrör, återvinningsrör, bindningsbuffert, tvättbuffert och RNasfritt (DEPC-behandlat) vatten. Förvara isoleringsmodulerna vid +°4 C och koncentrationsmodulen i rumstemperatur. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Reningstid 1.25 hr.
Provtyp Totalt RNA (bakterie)
Slutlig produkttyp Transcriptome RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) Next Generation Sequencing, Microarray Analysis, Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR), cDNA-bibliotekskonstruktion
Antal reaktioner 12
Produktlinje RiboMinus
Kvantitet 1
Startmaterial mängd 100 ng till 5 ug totalt RNA
Mål Transcriptome RNA
Systemtyp RiboMinus
Form Magnetisk pärla