Läs mer
Invitrogen™ RiboMinus™ Plant Kit för RNA-Seq
Beskrivning
RiboMinus™ Plant Kit för RNA-Seq är den kompletta lösningen för transkriptomisolering och anrikning av det sanna hela transkriptomet genom selektiv utarmning av ribosomalt RNA i växtarter. Detta kit erbjuder ytterligare plastidutarmningssonder utformade för att rikta in sig på kloroplast-rRNA som inte erbjuds i RiboMinus™ Eukaryot Kit för RNA-Seq avgörande för ökad utarmning av ribosomalt RNA i växter. De RiboMinus™ Plant Kit för RNA-Seq innehåller alla komponenter som behövs för att utarma ribosomalt RNA från växtarter. Denna förbättring tillåter upp till 99,8% utarmning av de viktigaste rRNA-topparna i många växtarter. De RiboMinus™ Plant Kit för RNA-Seq rekommenderas för vete, majs, ris, korn, sojabönor, sockerrör, sorghum, potatis, kassava, Arabidopsis, tomat, tobak, poppel, baljväxter och mossa. Ytterligare växtarter kan bioinformatiskt bedömas genom att kontakta Invitrogen .
Arbeta med något annat än människa, mus eller växt? Kontakta oss med din art och sekvens. Inkludera helt enkelt din FASTA-sekvens i* .txt-filformat för de ribosomala sekvenserna du vill verifiera, med ämnesraden ''RiboMinus för (din organism här)'', så hjälper vi dig att hitta rätt sond för din RiboMinus™ rRNA-utarmning.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5X |
| Innehåll och lagring | • Ribominus™ Växtsond, 88μ L |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Totalt RNA (växt) |
| Slutlig produkttyp | Transcriptome RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, realtidskvantitativ PCR (qPCR), omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), Sekvensering, Northern Blotting, cDNA-bibliotekskonstruktion |
| Antal reaktioner | 8 Förberedelser |
| Produktlinje | RiboMinus |
| Kvantitet | 8 förberedelser (10μ g ⁄förberedelse) |
| Visa mer |