Läs mer
Ribonuclease Inhibitor Antibody [Alexa Fluor« 405], R&D Systems™
Produktkod. 30500472 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30500472 0.1 mL 0.1ml
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30500472 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338074AF405
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Ribonuclease Inhibitor Polyclonal antibody specifically detects Ribonuclease Inhibitor in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen Ribonuclease Inhibitor
Användningsområden ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 405
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Placental ribonuclease inhibitor, Placental RNase inhibitor, PRI, RAIMGC4569, ribonuclease inhibitor, ribonuclease/angiogenin inhibitor, ribonuclease/angiogenin inhibitor 1MGC18200, RNHMGC54054
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 202-461 of human Ribonuclease Inhibitor (NP_002930.2).,, Sequence:, EALKLESCGVTSDNCRDLCGIVASKASLRELALGSNKLGDVGMAELCPGLLHPSSRLRTLWIWECGITAKGCGDLCRVLRAKESLKELSLAGNELGDEGARLLCETLLEPGCQLESLWVKSCSFTAACCSHFSSVLAQNRFLLELQISNNRLEDAGVRELCQGLGQPGSVLRVLWLADCDVSDSSCSSLAATLLANHSLRELDLSNNCLGDAGILQLVESVRQPGCLLEQLVLYDIYWSEEMEDRLQALEKDKPSLRVIS
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin metabolism, Proteases & Other Enzymes
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6050
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.