Läs mer
Ribonukleinsyra från Bakerjäst
Produktkod. 15493829
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493829 100 mg 100mg
15403839 500 mg 500mg
15483829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15493829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61215.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1417.80 SEK
    1138.65 SEK / 100mg
    Save 279.15 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 63231-63-0
Ribonukleinsyra (RNA) från bagerijäst S. cerevisiae kan användas som ett substrat för att studera ribonukleasaktiviteter hos enzymer såsom RNAas(er). Den är också lämplig för användning som bärare vid nukleinsyrarening och utfällning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ribonukleinsyra (RNA) från bagarjäst ′S. cerevisiae kan användas som ett substrat för att studera ribonukleasaktiviteter hos enzymer såsom RNAas(er). Den är också lämplig för användning som bärare vid nukleinsyrarening och utfällning.
Löslighet
Det är lösligt i vatten.
Anteckningar
Utarbetade genom en modifikation av Crestfield, AM, et al., J. Biol. Chem., 216, 185 (1955). Lämplig för användning som ett ribonukleassubstrat. Ej lämplig för användning som bärare vid nukleinsyrarening och utfällning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63231-63-0
MDL-nummer MFCD00132196
IUPAC-namn Ribonukleinsyra
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ribonucleic acid from Baker's yeast
Färg Vitt till brunt
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.