Läs mer
Ribonukleinsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11424321 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424321 25 g 25g
11434321 100 g 100g
11444321 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424321 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215202625
Kemiska identifierare
CAS 63231-63-0
MDL-nummer MFCD00132196
Synonym RNA
IUPAC-namn Ribonukleinsyra
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ribonucleic acid
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver