Läs mer
Ribonukleinsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11434321 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434321 100 g 100g
11424321 25 g 25g
11444321 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434321 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215202680
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 63231-63-0
MDL-nummer MFCD00132196
Synonym RNA
IUPAC-namn Ribonukleinsyra
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ribonucleic acid
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver